5-Chloro-2-methoxy-3-nitrophenylbenzenecarboxylate 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 5-Chloro-2-methoxy-3-nitrophenyl benzoate
OR40090-1G OR40090-500MG
APOSOR40090-1GEA 894 EUR
APOSOR40090-1G APOSOR40090-500MG
5-Chloro-2-methoxy-3-nitrophenylbenzenecarboxylate 95+%
5-Chloro-2-methoxy-3-nitrophenylbenzenecarboxylate
Formel: C₁₄H₁₀ClNO₅
Molecular Weight: 307.69 g/mol
Schmelzpunkt: 123…125 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD16140275
CAS-Nummer: 1221792-84-2