2-Chlor-5-methoxybenzaldehyd
Lieferant: Apollo Scientific
OR400965-5G
APOSOR400965-5GEA 114 EUR
APOSOR400965-5G
2-Chlor-5-methoxybenzaldehyd
2-Chloro-5-methoxybenzaldehyde
Formel: C₈H₇ClO₂
Molecular Weight: 170,5900 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11845925
CAS-Nummer: 13719-61-4