2-Chlor-6-methoxybenzaldehyd
Lieferant: Apollo Scientific
OR400979-5G
APOSOR400979-5GEA 59.6 EUR
APOSOR400979-5G
2-Chlor-6-methoxybenzaldehyd
2-Chloro-6-methoxybenzaldehyde
Formel: C₈H₇ClO₂
Molecular Weight: 170,5900 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08059233
CAS-Nummer: 29866-54-4