4-Chlor-3-methoxybenzoesäure
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 4-Chloro-m-anisic acid
OR401000-25G OR401000-5G
APOSOR401000-25GEA 172 EUR
APOSOR401000-25G APOSOR401000-5G
4-Chlor-3-methoxybenzoesäure
4-Chloro-3-methoxybenzoic acid
Formel: C₈H₇ClO₃
Molecular Weight: 186,5900 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00269640
CAS-Nummer: 85740-98-3