3-Chloro-5-methoxybenzonitrile, technische Qualität

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

OR401002-1G OR401002-5G
APOSOR401002-1GEA 94.4 EUR
APOSOR401002-1G APOSOR401002-5G
3-Chloro-5-methoxybenzonitrile, technische Qualität
3-Chloro-5-methoxybenzonitrile
Formel: C₈H₆ClNO
Molecular Weight: 167.6 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11505060
CAS-Nummer: 473923-96-5

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR