2-Chlor-3-nitrobenzaldehyd 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR401003-1G OR401003-5G
APOSOR401003-1GEA 125 EUR
APOSOR401003-1G APOSOR401003-5G
2-Chlor-3-nitrobenzaldehyd 95%
2-Chloro-3-nitrobenzaldehyde
Formel: C₇H₄ClNO₃
Molecular Weight: 185.5700 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08236804
CAS-Nummer: 58755-57-0