2-Chlor-6-nitrobenzaldehyd
Lieferant: Apollo Scientific
OR401012-25G OR401012-5G
APOSOR401012-25GEA 458 EUR
APOSOR401012-25G APOSOR401012-5G
2-Chlor-6-nitrobenzaldehyd
2-Chloro-6-nitrobenzaldehyde
Formel: C₇H₄ClNO₃
Molecular Weight: 185.57 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007204
CAS-Nummer: 6361-22-4