4-Chlor-3-nitrobenzylalkohol
Lieferant: Apollo Scientific
OR401027-25G
APOSOR401027-25GEA 69.6 EUR
APOSOR401027-25G
4-Chlor-3-nitrobenzylalkohol
4-Chlor-3-nitrobenzylalkohol
Formel: C₇H₆ClNO₃
Molecular Weight: 187,58 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007086
CAS-Nummer: 55912-20-4