2-Ethinylnaphthalin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Ethynyl-naphthalene
OR40103-1G OR40103-5G OR40103-250MG
APOSOR40103-1GEA 58 EUR
APOSOR40103-1G APOSOR40103-5G APOSOR40103-250MG
2-Ethinylnaphthalin 98%
2-Ethynylnaphthalene
Formel: C₁₂H₈
Molecular Weight: 152.1919 g/mol
Siedepunkt: 110 °C
Schmelzpunkt: 42 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00870424
CAS-Nummer: 2949-26-0