5-Aminochinolin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Chinolin-5-ylamin
OR4011-25G OR4011-5G
APOSOR4011-25GEA 52.2 EUR
APOSOR4011-25G APOSOR4011-5G
5-Aminochinolin 97%
5-Aminochinolin
Formel: C₉H₈N₂
Molecular Weight: 144,18 g/mol
Siedepunkt: 310 °C
Schmelzpunkt: 107…109 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006797
CAS-Nummer: 611-34-7
EINECS: 210-266-1