6-Thioguanin
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 6-Mercaptoguanine, 2-Amino-6-purinethiol, 2-Amino-3,7-dihydro-6H-purine-6-thione, 2-Amino-6-mercaptopurine
OR4016-1G OR4016-5G OR4016-25G
APOSOR4016-1GEA 21.9 EUR
APOSOR4016-1G APOSOR4016-5G APOSOR4016-25G
6-Thioguanin
6-Thioguanin
Formel: C₅H₅N₅S
Schmelzpunkt: >300 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00233553
CAS-Nummer: 154-42-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III