3,4-Dimethoxybenzophenon 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(3,4-Dimethoxyphenyl)(phenyl)methanone
OR40183-100G
APOSOR40183-100GEA
81.2
EUR
APOSOR40183-100G
3,4-Dimethoxybenzophenon 98%
3,4-Dimethoxybenzophenon
Formel:
C₁₅H₁₄O₃ Molecular Weight: 242,2700 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00075875 CAS-Nummer: 4038-14-6 |