5-Brombenzotriazol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 5-Bromo-1H-1,2,3-benzotriazole, 5-Bromo-1H-benzotriazole
OR40184-1G OR40184-5G
APOSOR40184-1GEA 122 EUR
APOSOR40184-1G APOSOR40184-5G
5-Brombenzotriazol 95%
5-Bromobenzotriazole
Formel: C₆H₄BrN₃
Molecular Weight: 198,02 g/mol
Schmelzpunkt: 152…154 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00464510
CAS-Nummer: 32046-62-1