Ethyl-3-amino-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Ethyl 3-amino-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylate
OR40195-1G OR40195-5G OR40195-25G
APOSOR40195-1GEA 30.6 EUR
APOSOR40195-1G APOSOR40195-5G APOSOR40195-25G
Ethyl-3-amino-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylate
Ethyl-3-amino-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylate
Formel: C₇H₁₁N₃O₂
Molecular Weight: 169,18 g/mol
Schmelzpunkt: 90…91 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00101268
CAS-Nummer: 21230-43-3