3-Brom-2-hydroxypyridin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
3-Brom-2-pyridinol
OR40206-1G
OR40206-25G
OR40206-5G
APOSOR40206-1GEA
49.3
EUR
APOSOR40206-1G
APOSOR40206-25G
APOSOR40206-5G
3-Brom-2-hydroxypyridin 98%
3-Brom-2-hydroxypyridin
Formel:
C₅H₄BrNO Molecular Weight: 174 g/mol Schmelzpunkt: 179…189 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD03411569 CAS-Nummer: 13466-43-8 |