(R)-(-)-tert-Leucinol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
D-tert-Leucinol, (2S)-2-Amino-3,3-dimethyl-1-hydroxybutane, (R)-2-Amino-3,3-dimethylbutan-1-ol
OR40208-1G
OR40208-5G
APOSOR40208-1GEA
27.7
EUR
APOSOR40208-1G
APOSOR40208-5G
(R)-(-)-tert-Leucinol 98%
(R)-(-)-tert-Leucinol
Formel:
C₆H₁₅NO Molecular Weight: 117,19 g/mol Siedepunkt: 70 °C/0,4mmHg Schmelzpunkt: 30…33 °C Dichte: 0,9 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 90 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01076574 CAS-Nummer: 112245-09-7 |