7-Brom-3-chlorisochinolin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR40228-1G OR40228-250MG
APOSOR40228-1GEA 159 EUR
APOSOR40228-1G APOSOR40228-250MG
7-Brom-3-chlorisochinolin
7-Bromo-3-chloroisoquinoline
Formel: C₉H₅BrClN
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD11044699
CAS-Nummer: 1029720-65-7