1H-Indazole-6-carboxaldehyde 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR40229-1G
OR40229-250MG
APOSOR40229-1GEA
24.8
EUR
APOSOR40229-1G
APOSOR40229-250MG
1H-Indazole-6-carboxaldehyde 97%
1H-Indazole-6-carboxaldehyde
Formel:
C₈H₆N₂O Schmelzpunkt: 181…185 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06738282 CAS-Nummer: 669050-69-5 |