2-Chloropyrimidine-5-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR40235-1G OR40235-5G
APOSOR40235-1GEA 21.9 EUR
APOSOR40235-1G APOSOR40235-5G
2-Chloropyrimidine-5-carboxylic acid
2-Chloropyrimidine-5-carboxylic acid
Formel: C₅H₃ClN₂O₂
Molecular Weight: 158,5400 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06739036
CAS-Nummer: 374068-01-6