1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine-5-carboxylic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
7-Azaindole-5-carboxylic acid
OR40241-1G
OR40241-5G
OR40241-10G
APOSOR40241-1GEA
40.6
EUR
APOSOR40241-1G
APOSOR40241-5G
APOSOR40241-10G
1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine-5-carboxylic acid 97%
1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine-5-carboxylic acid
Formel:
C₈H₆N₂O₂ Molecular Weight: 162.15 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD08272240 CAS-Nummer: 754214-42-1 |