2,6-Dichloro-4-hydroxypyridine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR40260-1G
OR40260-250MG
APOSOR40260-1GEA
0
EUR
APOSOR40260-1G
APOSOR40260-250MG
2,6-Dichloro-4-hydroxypyridine
2,6-Dichloro-4-hydroxypyridine
Formel:
C₅H₃Cl₂NO Schmelzpunkt: 201…202 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00955619 CAS-Nummer: 17228-74-9 |