3-Iod-4-methylbenzonitril
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR40274-1G
OR40274-5G
APOSOR40274-1GEA
21.9
EUR
APOSOR40274-1G
APOSOR40274-5G
3-Iod-4-methylbenzonitril
3-Iod-4-methylbenzonitril
Formel:
C₈H₆IN Schmelzpunkt: 55…58 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06797817 CAS-Nummer: 42872-79-7 |