Methyl-2-bromo-5-ethylthiazole-4-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR40280-1G OR40280-250MG
APOSOR40280-1GEA 69.6 EUR
APOSOR40280-1G APOSOR40280-250MG
Methyl-2-bromo-5-ethylthiazole-4-carboxylate
Methyl-2-bromo-5-ethylthiazole-4-carboxylate
Formel: C₇H₈BrNO₂S
Molecular Weight: 250.12 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD11706992
CAS-Nummer: 81569-46-2