Methyl-5-bromo-1,3-benzoxazole-7-carboxylate 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Methyl 5-bromobenzo[d]oxazole-7-carboxylate
OR40282-1G OR40282-500MG
APOSOR40282-1GEA 237 EUR
APOSOR40282-1G APOSOR40282-500MG
Methyl-5-bromo-1,3-benzoxazole-7-carboxylate 95+%
Methyl-5-bromo-1,3-benzoxazole-7-carboxylate
Formel: C₉H₆BrNO₃
Molecular Weight: 256,06 g/mol
Schmelzpunkt: 165…167 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD16140293
CAS-Nummer: 1221792-83-1