2-Hydroxy-4-pyridinboronsäurepinakolester
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR40294-1G OR40294-250MG OR40294-5G
APOSOR40294-1GEA 273 EUR
APOSOR40294-1G APOSOR40294-250MG APOSOR40294-5G
2-Hydroxy-4-pyridinboronsäurepinakolester
2-Hydroxy-4-pyridinboronsäurepinakolester
Formel: C₁₁H₁₆BNO₃
Molecular Weight: 221,06 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11223287
CAS-Nummer: 1256358-90-3