[(1R,5S,6R)-3-Benzyl-3-azabicyclo[3.1.0]hexan-6-yl]methanol 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
(1R,5S,6R)-3-Aza-3-benzyl-6-(hydroxymethyl)bicyclo[3.1.0]hexane, rel-((1R,5S,6r)-3-Benzyl-3-azabicyclo[3.1.0]hexan-6-yl)methanol
OR40298-1G
APOSOR40298-1GEA
33.5
EUR
APOSOR40298-1G
[(1R,5S,6R)-3-Benzyl-3-azabicyclo[3.1.0]hexan-6-yl]methanol 95+%
[(1R,5S,6R)-3-Benzyl-3-azabicyclo[3.1.0]hexan-6-yl]methanol
Formel:
C₁₃H₁₇NO Molecular Weight: 203,29 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD16140332 CAS-Nummer: 134575-07-8 |