Methyl-3-amino-2-(benzyloxy)-5-methoxybenzoate hydrochloride 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
OR40308-1G OR40308-500MG OR40308-5G
APOSOR40308-1GEA 336 EUR
APOSOR40308-1G APOSOR40308-500MG APOSOR40308-5G
Methyl-3-amino-2-(benzyloxy)-5-methoxybenzoate hydrochloride 95+%
Methyl-3-amino-2-(benzyloxy)-5-methoxybenzoate hydrochloride
Formel: C₁₆H₁₈ClNO₄
Molecular Weight: 323.78 g/mol
Schmelzpunkt: 169…171 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD16140354
CAS-Nummer: 1221792-96-6