Methyl-2-(benzyloxy)-5-methoxy-3-nitrobenzenecarboxylate 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Methyl 2-(benzyloxy)-5-methoxy-3-nitrobenzoate
OR40312-1G OR40312-500MG OR40312-5G
APOSOR40312-1GEA 270 EUR
APOSOR40312-1G APOSOR40312-500MG APOSOR40312-5G
Methyl-2-(benzyloxy)-5-methoxy-3-nitrobenzenecarboxylate 95+%
Methyl-2-(benzyloxy)-5-methoxy-3-nitrobenzenecarboxylate
Formel: C₁₆H₁₅NO₆
Molecular Weight: 317.3 g/mol
Schmelzpunkt: 76…78 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD16140356
CAS-Nummer: 1221792-98-8