Methyl-2-cyano-8-methoxy-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine-6-carboxylate 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
OR40314-1G OR40314-500MG
APOSOR40314-1GEA 671 EUR
APOSOR40314-1G APOSOR40314-500MG
Methyl-2-cyano-8-methoxy-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine-6-carboxylate 95+%
Methyl-2-cyano-8-methoxy-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine-6-carboxylate
Formel: C₁₂H₁₂N₂O₄
Molecular Weight: 248,24 g/mol
Schmelzpunkt: 163…165 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD16140358
CAS-Nummer: 1221792-69-3