tert-Butyl-4-amino-4-cyanotetrahydro-1(2H)-pyridinecarboxylate 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: tert-Butyl 4-amino-4-cyanopiperidine-1-carboxylate, 4-Amino-4-cyanopiperidine, N1-BOC protected
OR40315-250MG
APOSOR40315-250MGEA 72.5 EUR
APOSOR40315-250MG
tert-Butyl-4-amino-4-cyanotetrahydro-1(2H)-pyridinecarboxylate 95+%
tert-Butyl-4-amino-4-cyanotetrahydro-1(2H)-pyridinecarboxylate
Formel: C₁₁H₁₉N₃O₂
Molecular Weight: 225,29 g/mol
Schmelzpunkt: 91…92 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08234564
CAS-Nummer: 331281-25-5