3-Amino-5-chlorpyridin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-Chloropyridin-3-amine
OR40335-1G
OR40335-25G
OR40335-5G
APOSOR40335-1GEA
81.2
EUR
APOSOR40335-1G
APOSOR40335-25G
APOSOR40335-5G
3-Amino-5-chlorpyridin 98%
3-Amino-5-chloropyridine
Formel:
C₅H₅ClN₂ Molecular Weight: 128,56 g/mol Schmelzpunkt: 71…75 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03701386 CAS-Nummer: 22353-34-0 |