3-Amino-5-chloro-2-methoxyphenylbenzenecarboxylate 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 3-Amino-5-chloro-2-methoxyphenyl benzoate
OR40341-1G OR40341-500MG
APOSOR40341-1GEA 1070 EUR
APOSOR40341-1G APOSOR40341-500MG
3-Amino-5-chloro-2-methoxyphenylbenzenecarboxylate 95+%
3-Amino-5-chloro-2-methoxyphenylbenzenecarboxylate
Formel: C₁₄H₁₂ClNO₃
Molecular Weight: 277.71 g/mol
Schmelzpunkt: 144…145 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD16622765
CAS-Nummer: 1228182-63-5