[3-(Methylamino)-4-nitrophenyl]methanol 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 5-(Hydroxymethyl)-N-methyl-2-nitroaniline
OR40346-1G OR40346-500MG
APOSOR40346-1GEA 538 EUR
APOSOR40346-1G APOSOR40346-500MG
[3-(Methylamino)-4-nitrophenyl]methanol 95+%
[3-(Methylamino)-4-nitrophenyl]methanol
Formel: C₈H₁₀N₂O₃
Molecular Weight: 182.18 g/mol
Schmelzpunkt: 90…93 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD16622776
CAS-Nummer: 1228182-77-1