3,6-Dichloropyridine-2-methanol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3,6-Dichloro-2-(hydroxymethyl)pyridine
OR40359-1G OR40359-5G
APOSOR40359-1GEA 94.4 EUR
APOSOR40359-1G APOSOR40359-5G
3,6-Dichloropyridine-2-methanol 95%
3,6-Dichloropyridine-2-methanol
Formel: C₆H₅Cl₂NO
Molecular Weight: 178,02 g/mol
Siedepunkt: 100…102 °C/0,2mmHg
Schmelzpunkt: 49…52 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD13185536
CAS-Nummer: 58804-10-7