5-Bromo-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-amine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Amino-5-bromo-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
OR40403-1G OR40403-250MG OR40403-5G
APOSOR40403-1GEA 29 EUR
APOSOR40403-1G APOSOR40403-250MG APOSOR40403-5G
5-Bromo-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-amine
5-Bromo-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-amine
Formel: C₆H₅BrN₄
Molecular Weight: 213,0400 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08059261
CAS-Nummer: 405224-24-0