(2-Amino-1,3-thiazol-5-yl)methanol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Amino-5-(hydroxymethyl)-1,3-thiazole, (2-Aminothiazol-5-yl)methanol
OR40405-1G
OR40405-250MG
OR40405-5G
APOSOR40405-1GEA
227
EUR
APOSOR40405-1G
APOSOR40405-250MG
APOSOR40405-5G
(2-Amino-1,3-thiazol-5-yl)methanol
(2-Amino-1,3-thiazol-5-yl)methanol
Formel:
C₄H₆N₂OS Molecular Weight: 130,17 g/mol Siedepunkt: 340 °C/760mmHg Schmelzpunkt: 102…103 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD06203018 CAS-Nummer: 131184-73-1 |