5-Chlor-2-nitrobenzylalkohol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR40411-10G OR40411-1G
APOSOR40411-10GEA 37.7 EUR
APOSOR40411-10G APOSOR40411-1G
5-Chlor-2-nitrobenzylalkohol
5-Chlor-2-nitrobenzylalkohol
Formel: C₇H₆ClNO₃
Molecular Weight: 187,58 g/mol
Schmelzpunkt: 77…82 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007291
CAS-Nummer: 73033-58-6
EINECS: 277-241-5