5-(2-Chlorophenyl)cyclohexane-1,3-dione
Lieferant: Apollo Scientific
OR40425-1G
OR40425-250MG
OR40425-500MG
OR40425-5G
APOSOR40425-1GEA
249
EUR
APOSOR40425-1G
APOSOR40425-250MG
APOSOR40425-500MG
APOSOR40425-5G
5-(2-Chlorophenyl)cyclohexane-1,3-dione
5-(2-Chlorophenyl)cyclohexane-1,3-dione
Formel:
C₁₂H₁₁ClO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02067868 CAS-Nummer: 55579-68-5 |