2-Brom-m-kresol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Bromo-3-methylphenol
OR40426-25G OR40426-5G OR40426-1G
APOSOR40426-25GEA 302 EUR
APOSOR40426-25G APOSOR40426-5G APOSOR40426-1G
2-Brom-m-kresol 98%
2-Brom-m-kresol
Formel: C₇H₇BrO
Molecular Weight: 187,0300 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09991797
CAS-Nummer: 22061-78-5