Anthranilamid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Aminobenzamid, Anthranilsäureamid, 2-Aminobenzoesäureamid
OR4043-100G OR4043-10G OR4043-25G
APOSOR4043-100GEA 31.9 EUR
APOSOR4043-100G APOSOR4043-10G APOSOR4043-25G
Anthranilamid
Anthranilamid
Formel: C₇H₈N₂O
Molecular Weight: 136,15 g/mol
Siedepunkt: 300 °C
Schmelzpunkt: 110…114 °C
Flammpunkt: >100 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007981
CAS-Nummer: 88-68-6
EINECS: 201-851-2