4,6-Dimethoxypyrimidine-2-carboxylic acidethyl ester 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Ethyl 4,6-dimethoxypyrimidine-2-carboxylate
OR4044-1G
OR4044-250MG
OR4044-5G
APOSOR4044-1GEA
62.5
EUR
APOSOR4044-1G
APOSOR4044-250MG
APOSOR4044-5G
4,6-Dimethoxypyrimidine-2-carboxylic acidethyl ester 95+%
4,6-Dimethoxypyrimidine-2-carboxylic acid ethyl ester
Formel:
C₉H₁₂N₂O₄ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03645366 CAS-Nummer: 128276-49-3 |