Triphenylsulphonium chloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR40449-1G OR40449-5G
APOSOR40449-1GEA 21.9 EUR
APOSOR40449-1G APOSOR40449-5G
Triphenylsulphonium chloride 95%
Triphenylsulphonium chloride
Formel: (C₆H₅)₃SCl
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00031716
CAS-Nummer: 4270-70-6