3,4-Epoxy-1-buten 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: Butadiene monoxide
OR40458-25G OR40458-5G
APOSOR40458-25GEA 426 EUR
APOSOR40458-25G APOSOR40458-5G
3,4-Epoxy-1-buten 97%
3,4-Epoxy-1-buten
Formel: C₄H₆O
Molecular Weight: 70,09 g/mol
Siedepunkt: 65…66 °C
Schmelzpunkt: –135 °C
Dichte: 0,87 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: –50 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00005149
CAS-Nummer: 930-22-3
EINECS: 213-210-4
UN: 1993
ADR: 3,I