α-Brom-p-xylol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
4-(Brommethyl)toluol, 4-Methylbenzylbromid
OR40462-100G
OR40462-25G
OR40462-500G
APOSOR40462-100GEA
159
EUR
APOSOR40462-100G
APOSOR40462-25G
APOSOR40462-500G
α-Brom-p-xylol 98%
α-Brom-p-xylol
Formel:
C₈H₉Br Molecular Weight: 185.06 g/mol Siedepunkt: 218…220 °C Schmelzpunkt: 34…36 °C Dichte: 1.324 Flammpunkt: 98 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00000181 CAS-Nummer: 104-81-4 EINECS: 203-240-6 UN: 3417 ADR: 6.1 II Merck Index: 12,10223 |