3-Oxocyclobutancarbonsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR40464-25G OR40464-5G OR40464-100G
APOSOR40464-25GEA 58 EUR
APOSOR40464-25G APOSOR40464-5G APOSOR40464-100G
3-Oxocyclobutancarbonsäure 97%
3-Oxocyclobutanecarboxylic acid
Formel: C5H6O3
Molecular Weight: 114,10 g/mol
Schmelzpunkt: 69…70 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00100900
CAS-Nummer: 23761-23-1