2-(4,6-Dimethoxypyrimidin-2-yl)cyclohexanecarboxylic acid 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR4047-250MG
APOSOR4047-250MGEA 87 EUR
APOSOR4047-250MG
2-(4,6-Dimethoxypyrimidin-2-yl)cyclohexanecarboxylic acid 95+%
2-(4,6-Dimethoxypyrimidin-2-yl)cyclohexanecarboxylic acid
Racemic mixture of cis isomers
Formel: C₁₃H₁₈N₂O₄
Molecular Weight: 266.3 g/mol
Schmelzpunkt: 120…121 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01568097
CAS-Nummer: 633320-99-7
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable