1-Methylpyrrolidine-3-carboxylicacid tert-butyl ester
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: tert-Butyl 1-methylpyrrolidine-3-carboxylate
OR40502-1G OR40502-250MG OR40502-500MG OR40502-5G
APOSOR40502-1GEA 221 EUR
APOSOR40502-1G APOSOR40502-250MG APOSOR40502-500MG APOSOR40502-5G
1-Methylpyrrolidine-3-carboxylicacid tert-butyl ester
1-Methylpyrrolidine-3-carboxylicacid tert-butyl ester
Formel: C₁₀H₁₉NO₂
Molecular Weight: 185,27 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11227161
CAS-Nummer: 635700-02-6