5-Bromo-1H-inden-2(3H)-one
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 5-Bromoindan-2-one
OR40513-100MG OR40513-250MG OR40513-1G
APOSOR40513-100MGEA 81.2 EUR
APOSOR40513-100MG APOSOR40513-250MG APOSOR40513-1G
5-Bromo-1H-inden-2(3H)-one
5-Bromo-1H-inden-2(3H)-one
Formel: C₉H₇BrO
Molecular Weight: 211,0600 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07778391
CAS-Nummer: 174349-93-0