2-Amino-5-methoxypyridin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR40515-5G OR40515-1G OR40515-25G
APOSOR40515-5GEA 132 EUR
APOSOR40515-5G APOSOR40515-1G APOSOR40515-25G
2-Amino-5-methoxypyridin 97%
2-Amino-5-methoxypyridine
Formel: C₆H₈N₂O
Siedepunkt: 128…130 °C/10mmHg
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD07374873
CAS-Nummer: 10167-97-2