Ethyl-4-methylthiazole-5-carboxylate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Methylthiazole-5-carboxylic acid ethyl ester, Ethyl 4-methylthiazole-5-carboxylate
OR40519-25G
APOSOR40519-25GEA 56.7 EUR
APOSOR40519-25G
Ethyl-4-methylthiazole-5-carboxylate 98%
Ethyl-4-methylthiazole-5-carboxylate
Formel: C₇H₉NO₂S
Molecular Weight: 171,214 g/mol
Siedepunkt: 215…233 °C
Schmelzpunkt: 27…28 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00626873
CAS-Nummer: 20582-55-2